2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A2351-25G A2351-5G
TCIAA2351-25GEA 189 EUR
TCIAA2351-25G TCIAA2351-5G
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Formula: C₆H₆N₂S
Número MDL: MFCD01626055
Núm. CAS: 138564-58-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C