5-Amino-1,2,3-thiadiazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2,3-Thiadiazol-5-amine, 5-Amino-1,2,3-Thiadiazole
A2354-5G A2354-25G
TCIAA2354-5GEA 49 EUR
TCIAA2354-5G TCIAA2354-25G
5-Amino-1,2,3-thiadiazole ≥98.0% (by HPLC)
5-Amino-1,2,3-thiadiazole
Formula: C₂H₃N₃S
MW: 101,13 g/mol
Número MDL: MFCD00082810
Núm. CAS: 4100-41-8
EINECS: 223-868-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %