1-β-D-Arabinofuranosyluracil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A2356-1G A2356-5G
TCIAA2356-1GEA 16 EUR
TCIAA2356-1G TCIAA2356-5G
1-β-D-Arabinofuranosyluracil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-beta-D-Arabinofuranosyluracil
Formula: C₉H₁₂N₂O₆
Pto. de fusión: 222°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065998
Núm. CAS: 3083-77-0
EINECS: 221-386-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +118.0 to +123.0 deg (C=0.5, H2O)