2-Amino-3-pyridinemethanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A2358-1G A2358-5G
TCIAA2358-1GEA 66 EUR
TCIAA2358-1G TCIAA2358-5G
2-Amino-3-pyridinemethanol ≥96.0% (por GC)
2-Amino-3-pyridinemethanol
Formula: C₆H₈N₂O
Número MDL: MFCD05663510
Núm. CAS: 23612-57-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 65.0 to 70.0 deg-C