Ambroxol hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: trans-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol Hydrochloride, Ambroxol HCl, trans-4-((2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino)cyclohexanol hydrochloride
A2360-25G A2360-5G
TCIAA2360-25GEA 281 EUR
TCIAA2360-25G TCIAA2360-5G
Ambroxol hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Ambroxol hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₈Br₂N₂O.HCl
MW: 414,57 g/mol
Pto. de fusión: 235°C
Número MDL: MFCD00078932
Núm. CAS: 23828-92-4
EINECS: 245-899-2
Índice Merck: 14,00386
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %