11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A2363-1G A2363-5G A2363-200MG
TCIAA2363-1GEA 294 EUR
TCIAA2363-1G TCIAA2363-5G TCIAA2363-200MG
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine ≥95.0% (by titrimetric analysis)
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine
Formula: C₈H₁₈N₄O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00269874
Núm. CAS: 134179-38-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %