2-Azidoethyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside ≥92.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
A2377-1G
A2377-5G
TCIAA2377-1GEA
177
EUR
TCIAA2377-1G
TCIAA2377-5G
2-Azidoethyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside ≥92.0% (by HPLC)
2-Azidoethyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside
Formula:
C₁₆H₂₃N₃O₁₀ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
140428-81-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 92.0 area% |
Melting point | 113.0 to 117.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -33.0 to -40.0 deg (C=1.5, CHCl3) |