2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethylamine
A2382-1G A2382-5G
TCIAA2382-1GEA 42 EUR
TCIAA2382-1G TCIAA2382-5G
2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine ≥97.0% (por GC)
2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine
Formula: C₇H₁₆N₂
MW: 128.22 g/mol
Pto. de inflamación: 65°C
Número MDL: MFCD00003175
Núm. CAS: 51387-90-7
EINECS: 257-169-0
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %