Aniracetam ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(4-Methoxybenzoyl)pyrrolidin-2-one, 1-(4-Methoxybenzoyl)-2-pyrrolidone
A2394-5G A2394-1G
TCIAA2394-5GEA 174 EUR
TCIAA2394-5G TCIAA2394-1G
Aniracetam ≥98.0% (por GC)
Aniracetam
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219.24 g/mol
Número MDL: MFCD00153767
Núm. CAS: 72432-10-1
Índice Merck: 14,00662
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C