Amlexanox ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A2401-1G
A2401-5G
TCIAA2401-1GEA
50
EUR
TCIAA2401-1G
TCIAA2401-5G
Amlexanox ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Amlexanox
Formula:
C₁₆H₁₄N₂O₄ Pto. de fusión: 300°C |
Número MDL:
MFCD00864790 Núm. CAS: 68302-57-8 Índice Merck: 14,00490 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |