N-(4-Aminobutyl)-2-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: W-12 Hydrochloride
A2408-25MG A2408-500MG
TCIAA2408-25MGEA 16 EUR
TCIAA2408-25MG TCIAA2408-500MG
N-(4-Aminobutyl)-2-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-(4-Aminobutyl)-2-naphthalenesulphonamide hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₂S
MW: 314.83 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00058052
Núm. CAS: 89108-46-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C