N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: W-5 Hydrochloride
A2410-25MG A2410-500MG
TCIAA2410-25MGEA 24 EUR
TCIAA2410-25MG TCIAA2410-500MG
N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride
Formula: C₁₆H₂₂N₂O₂S
MW: 342.88 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00058043
Núm. CAS: 61714-25-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C