3-Aminopiperidin-2-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-2-piperidinone, 3-Amino-2-piperidone, 2-Amino-delta-valerolactam
A2417-1G
A2417-5G
TCIAA2417-1GEA
142
EUR
TCIAA2417-1G
TCIAA2417-5G
3-Aminopiperidin-2-one ≥98.0% (por GC)
3-Aminopiperidin-2-one
Formula:
C5H10N2O Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD06809610 Núm. CAS: 1892-22-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...