5-Amino-1-methyltetrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-1H-tetrazol-5-amine
A2427-25G A2427-5G
TCIAA2427-25GEA 183 EUR
TCIAA2427-25G TCIAA2427-5G
5-Amino-1-methyltetrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-1-methyltetrazole
Formula: C₂H₅N₅
Número MDL: MFCD00186454
Núm. CAS: 5422-44-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %