3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid, 3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic Acid, 3-Amino-3-(p-chlorophenyl)propionic acid
A2429-1G
A2429-5G
TCIAA2429-1GEA
191
EUR
TCIAA2429-1G
TCIAA2429-5G
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ MW: 199,64 g/mol |
Número MDL:
MFCD00126370 Núm. CAS: 19947-39-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |