Azelnidipine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2433-1G
A2433-5G
TCIAA2433-1GEA
50
EUR
TCIAA2433-1G
TCIAA2433-5G
Azelnidipine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Azelnidipine
Formula:
C₃₃H₃₄N₄O₆ |
Número MDL:
MFCD00865803 Núm. CAS: 123524-52-7 Índice Merck: 14,00907 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |