2-Amino-6-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A2435-1G A2435-5G
TCIAA2435-1GEA 58 EUR
TCIAA2435-1G TCIAA2435-5G
2-Amino-6-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-6-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₅F₃N₂
MW: 162.11 g/mol
Pto. Ebullición: 200
Número MDL: MFCD03093868
Núm. CAS: 34486-24-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C