N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride ≥93.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(2-Aminoethyl)maleimide HCl, N-(2-Aminoethyl)maleimide Hydrochloride, 2-Maleimidoethylamine hydrochloride
A2436-1G A2436-200MG
TCIAA2436-1GEA 274 EUR
TCIAA2436-1G TCIAA2436-200MG
N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride ≥93.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 176.60 g/mol
Número MDL: MFCD09800491
Núm. CAS: 134272-64-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 93.0 %