4-Amino-6-hydroxypyrimidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2439-1G A2439-5G
TCIAA2439-1GEA 66 EUR
TCIAA2439-1G TCIAA2439-5G
4-Amino-6-hydroxypyrimidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Formula: C₄H₅N₃O
Pto. de fusión: 265°C
Número MDL: MFCD00051502
Núm. CAS: 1193-22-2
EINECS: 214-771-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %