DL-Alanine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-DL-Ala-OMe.HCl, H-DL-Ala-OMe·HCl
A2446-5G A2446-25G
TCIAA2446-5GEA 18 EUR
TCIAA2446-5G TCIAA2446-25G
DL-Alanine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 139.58 g/mol
Pto. de fusión: 158°C
Número MDL: MFCD00035523
Núm. CAS: 13515-97-4
EINECS: 236-854-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %