Amisulpride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-ethylsulphonyl-2-methoxybenzamide
A2450-1G A2450-100MG
TCIAA2450-1GEA 401 EUR
TCIAA2450-1G TCIAA2450-100MG
Amisulpride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Amisulpride
Formula: C₁₇H₂₇N₃O₄S
MW: 369,48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00866691
Núm. CAS: 71675-85-9
EINECS: 275-831-7
Índice Merck: 14,00485
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C