Acemetacin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
A2452-25G
A2452-5G
A2452-1G
TCIAA2452-25GEA
269
EUR
TCIAA2452-25G
TCIAA2452-5G
TCIAA2452-1G
Acemetacin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acemetacin
Formula:
C₂₁H₁₈ClNO₆ |
Número MDL:
MFCD00151473 Núm. CAS: 53164-05-9 EINECS: 258-403-4 UN: 2811 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,00027 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 151.0 to 154.0 deg-C |