2-Amino-4-metoxibenzotiazol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
A2454-1G A2454-5G
TCIAA2454-1GEA 56 EUR
TCIAA2454-1G TCIAA2454-5G
2-Amino-4-metoxibenzotiazol ≥98.0% (by HPLC)
2-Amino-4-metoxibenzotiazol
Formula: C₈H₈N₂OS
Número MDL: MFCD00005792
Núm. CAS: 5464-79-9
EINECS: 226-763-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C