Alendronate sodium trihydrate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (4-Amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)phosphonic Acid Monosodium Salt, Sodium hydrogen (4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)phosphonate trihydrate, Alendronic Acid Monosodium Salt, Alendronate sodium hydrate, Monosodium (4-Amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)phosphonate
A2456-25G A2456-5G
TCIAA2456-25GEA 169 EUR
TCIAA2456-25G TCIAA2456-5G
Alendronate sodium trihydrate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Alendronate sodium trihydrate
Formula: C₄H₁₂NaNO₇P₂·3H₂O
MW: 325.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01748233
Núm. CAS: 121268-17-5
Índice Merck: 14,00229
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Drying loss 16.1 to 17.1 %