Andrographolide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S,E)-4-Hydroxy-3-(2-((1R,4aS,5R,6R,8aS)-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylenedecahydronaphthalen-1-yl)ethylidene)dihydrofuran-2(3H)-one
A2459-1G A2459-5G
TCIAA2459-1GEA 44 EUR
TCIAA2459-1G TCIAA2459-5G
Andrographolide ≥98.0% (by HPLC)
Andrographolide
Formula: C₂₀H₃₀O₅
MW: 350.45 g/mol
Número MDL: MFCD07778082
Núm. CAS: 5508-58-7
EINECS: 226-852-5
Índice Merck: 14,00633
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 229.0 to 235.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -124 to -129 deg (C=1.5, AcOH)