2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2461-1G
A2461-5G
TCIAA2461-1GEA
24
EUR
TCIAA2461-1G
TCIAA2461-5G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole ≥98.0% (by HPLC)
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
Formula:
C₈H₅F₃N₂S |
Número MDL:
MFCD00269597 Núm. CAS: 777-12-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 115.0 to 122.0 deg-C |