Aztreonam ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
A2466-5G A2466-500MG
TCIAA2466-5GEA 205 EUR
TCIAA2466-5G TCIAA2466-500MG
Aztreonam ≥98.0% (by HPLC)
Aztreonam
Formula: C₁₃H₁₇N₅O₈S₂
Pto. de fusión: 227°C
Número MDL: MFCD00072145
Núm. CAS: 78110-38-0
EINECS: 278-839-9
Índice Merck: 14,00925
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -26.0 to -32.0 deg (C=0.5、H2O)