(S)-3-Amino-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)propanoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Z-Dap-OH, Nα-Benzyloxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionic acid, 3-Amino-N-(carbobenzoxy)-L-alanine, N(α)-Z-L-2,3-Diaminopropionic acid, (S)-Nalpha-Cbz-2,3-diaminopropionic Acid, Cbz-Dap-OH, Z-Dpr-OH, 3-Amino-N-Cbz-L-alanine
A2471-5G
A2471-1G
TCIAA2471-5GEA
118
EUR
TCIAA2471-5G
TCIAA2471-1G
(S)-3-Amino-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)propanoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(S)-3-Amino-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)propanoic acid
Formula:
C₁₁H₁₄N₂O₄ MW: 238.5 g/mol Pto. de fusión: 230°C |
Número MDL:
MFCD00237345 Núm. CAS: 35761-26-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -11.0 to -14.0 deg (C=1、1mol/L NaOH) |