(-)-Ambroxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A2472-5G A2472-25G
TCIAA2472-5GEA 64 EUR
TCIAA2472-5G TCIAA2472-25G
(-)-Ambroxide ≥98.0% (por GC)
(-)-Ambroxide
Formula: C₁₆H₂₈O
Número MDL: MFCD00134491
Núm. CAS: 6790-58-5
EINECS: 229-861-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -27.0 deg (C=1, CHCl3)