(Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2478-5G
A2478-25G
TCIAA2478-5GEA
35
EUR
TCIAA2478-5G
TCIAA2478-25G
(Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetic acid
Formula:
C₆H₇N₃O₃S Pto. de fusión: 204°C |
Número MDL:
MFCD00010416 Núm. CAS: 65872-41-5 EINECS: 265-957-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystalline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |