2-Amino-4-clorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-Chloro-2-cyanoaniline
A2483-5G A2483-25G
TCIAA2483-5GEA 42 EUR
TCIAA2483-5G TCIAA2483-25G
2-Amino-4-clorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Amino-4-clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₅ClN₂
MW: 152.58 g/mol
Número MDL: MFCD00035927
Núm. CAS: 38487-86-4
EINECS: 253-967-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C