Aceclofenac ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(2-(2-((2,6-Dichlorophenyl)amino)phenyl)acetoxy)acetic acid, 2-[2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetoxy]acetic Acid
A2484-5G A2484-1G
TCIAA2484-5GEA 59 EUR
TCIAA2484-5G TCIAA2484-1G
Aceclofenac ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Aceclofenac
Formula: C₁₆H₁₃Cl₂NO₄
MW: 354,18 g/mol
Número MDL: MFCD00864296
Núm. CAS: 89796-99-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,00022
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C