3-Amino-9H-pyrido[3,4-b]indole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A2486-1G
A2486-100MG
TCIAA2486-1GEA
1030
EUR
TCIAA2486-1G
TCIAA2486-100MG
3-Amino-9H-pyrido[3,4-b]indole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Amino-9H-pyrido[3,4-b]indole
Formula:
C₁₁H₉N₃ Pto. de fusión: 291°C |
Número MDL:
MFCD00209818 Núm. CAS: 73834-77-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |