Aripiprazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
A2496-1G
A2496-5G
TCIAA2496-1GEA
76
EUR
TCIAA2496-1G
TCIAA2496-5G
Aripiprazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Aripiprazole
Formula:
C₂₃H₂₇Cl₂N₃O₂ MW: 448,39 g/mol |
Número MDL:
MFCD00892072 Núm. CAS: 129722-12-9 Índice Merck: 14,00785 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |