4-Acetamido-N-(2-aminophenyl)benzamide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
A2501-10MG
A2501-50MG
TCIAA2501-10MGEA
42
EUR
TCIAA2501-10MG
TCIAA2501-50MG
4-Acetamido-N-(2-aminophenyl)benzamide ≥98.0% (by HPLC)
4-Acetamido-N-(2-aminophenyl)benzamide
Formula:
C₁₅H₁₅N₃O₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00866266 Núm. CAS: 112522-64-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 15.0 to 16.0 % |