(S)-(-)-2-Amino-3,3-dimethyl-1,1-diphenyl-1-butanol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2503-1G
A2503-5G
TCIAA2503-1GEA
79
EUR
TCIAA2503-1G
TCIAA2503-5G
(S)-(-)-2-Amino-3,3-dimethyl-1,1-diphenyl-1-butanol ≥98.0% (by HPLC)
(S)-(-)-2-Amino-3,3-dimethyl-1,1-diphenyl-1-butanol
Formula:
C₁₈H₂₃NO MW: 269,39 g/mol |
Número MDL:
MFCD03427198 Núm. CAS: 144054-70-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 132.0 to 136.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -144 to -150 deg (C=0.4, EtOH) |