(S)-(-)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2504-1G
A2504-5G
TCIAA2504-1GEA
47
EUR
TCIAA2504-1G
TCIAA2504-5G
(S)-(-)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(S)-(-)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol
Formula:
C₁₇H₂₁NO |
Número MDL:
MFCD01318248 Núm. CAS: 78603-95-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 96.0 to 101.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -140.0 to -144.0 deg (C=1、CHCL3) |