N-Allyl-N-tert-butylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-tert-Butylallylamine
A2514-25G A2514-100G
TCIAA2514-25GEA 167 EUR
TCIAA2514-25G TCIAA2514-100G
N-Allyl-N-tert-butylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Allyl-N-tert-butylamine
Formula: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Pto. Ebullición: 112°C
Núm. CAS: 16486-68-3
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %