2-Amino-4-(trifluorometil)pirimidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2522-1G
A2522-5G
TCIAA2522-1GEA
37
EUR
TCIAA2522-1G
TCIAA2522-5G
2-Amino-4-(trifluorometil)pirimidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-(trifluorometil)pirimidina
Formula:
C₅H₄F₃N₃ |
Número MDL:
MFCD00828624 Núm. CAS: 16075-42-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 174.0 to 178.0 deg-C |