Amiodarone hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Amiodarone HCl, (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-(2-(diethylamino)ethoxy)-3,5-diiodophenyl)methanone hydrochloride, 2-Butyl-3-benzofuranyl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride)
A2530-1G A2530-5G
TCIAA2530-1GEA 21 EUR
TCIAA2530-1G TCIAA2530-5G
Amiodarone hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Amiodarone hydrochloride
Formula: C₂₅H₂₉I₂NO₃
MW: 681,78 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00069204
Núm. CAS: 19774-82-4
EINECS: 243-293-2
Índice Merck: 14,00482
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %