3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A2532-1G
A2532-5G
TCIAA2532-1GEA
88
EUR
TCIAA2532-1G
TCIAA2532-5G
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Formula:
C₁₀H₁₃NO₃ Pto. de fusión: 232°C |
Número MDL:
MFCD00187209 Núm. CAS: 5678-45-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |