3-amino-3-fenil-1-propanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A2534-1G A2534-5G
TCIAA2534-1GEA 26 EUR
TCIAA2534-1G TCIAA2534-5G
3-amino-3-fenil-1-propanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Pto. Ebullición: 134°C
Número MDL: MFCD00801124
Núm. CAS: 14593-04-5
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C