3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A2535-1G
A2535-5G
TCIAA2535-1GEA
28
EUR
TCIAA2535-1G
TCIAA2535-5G
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid
Formula:
C₉H₁₀BrNO₂ Pto. de fusión: 226°C |
Número MDL:
MFCD00995843 Núm. CAS: 117391-50-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |