3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionic acid
A2536-1G A2536-5G
TCIAA2536-1GEA 29 EUR
TCIAA2536-1G TCIAA2536-5G
3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid
Formula: C₁₁H₁₅NO₄
MW: 225,244 g/mol
Número MDL: MFCD00735172
Núm. CAS: 34841-09-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %