2-Amino-4-methylbenzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-p-toluic acid, 4-Methylanthranilic acid, 4-Methylanthranil acid, 2-Amino-4-methylbenzoic Acid
A2538-1G A2538-5G
TCIAA2538-1GEA 104 EUR
TCIAA2538-1G TCIAA2538-5G
2-Amino-4-methylbenzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-4-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Número MDL: MFCD00047853
Núm. CAS: 2305-36-4
EINECS: 218-976-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %