5-Amino-3-bromo-2-cloropiridina ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-cloro-5-piridilamina
A2539-1G A2539-5G
TCIAA2539-1GEA 26 EUR
TCIAA2539-1G TCIAA2539-5G
5-Amino-3-bromo-2-cloropiridina ≥95.0% (por GC)
5-Amino-3-bromo-2-cloropiridina
Formula: C₅H₄BrClN₂
Pto. de fusión: 113°C
Número MDL: MFCD03840433
Núm. CAS: 130284-53-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %