3-Amino-5-bromo-2-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-cloro-3-piridilamina
A2540-5G A2540-25G
TCIAA2540-5GEA 108 EUR
TCIAA2540-5G TCIAA2540-25G
3-Amino-5-bromo-2-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
3-Amino-5-bromo-2-cloropiridina
Formula: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,46 g/mol
Número MDL: MFCD02682092
Núm. CAS: 588729-99-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C