2-Amino-3-iodopiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2542-1G
A2542-5G
TCIAA2542-1GEA
47
EUR
TCIAA2542-1G
TCIAA2542-5G
2-Amino-3-iodopiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-3-iodopiridina
Formula:
C₅H₅IN₂ |
Número MDL:
MFCD01651885 Núm. CAS: 104830-06-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 89.0 to 93.0 deg-C |