4-Amino-2-methoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2543-1G
A2543-5G
TCIAA2543-1GEA
36
EUR
TCIAA2543-1G
TCIAA2543-5G
4-Amino-2-methoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-2-methoxypyridine
Formula:
C₆H₈N₂O |
Número MDL:
MFCD06738657 Núm. CAS: 20265-39-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 88.0 to 92.0 deg-C |