Adapalene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic Acid, 6-(3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid
A2549-200MG A2549-1G
TCIAA2549-200MGEA 31 EUR
TCIAA2549-200MG TCIAA2549-1G
Adapalene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Adapalene
Formula: C₂₈H₂₈O₃
MW: 412,53 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03106112
Núm. CAS: 106685-40-9
Índice Merck: 14,00150
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %